1,2-Epoxiciclohexano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Epoxiciclohexano
111211000 111215000
ACRO111211000EA 28.1 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxiciclohexano 98%
1,2-Epoxiciclohexano
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005162
Núm. CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes