1,2-Epoxiciclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Epoxiciclohexano
A13185.0E A13185.22 A13185.36
A13185.0EEA 586 EUR
A13185.0E A13185.22 A13185.36
1,2-Epoxiciclohexano ≥98%
1,2-Epoxiciclohexano
Purity: 98+% CAS No.: 286-20-4 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -40° Boiling Point: 129-130° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 383568 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00005162
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,972
Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005162
Núm. CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II