trans-1,4-Diaminociclohexano 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
406360250 406361000
ACRO406360250EA 103 EUR
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminociclohexano 98+%
trans-1,4-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 68…71 °C
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075174
Núm. CAS: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %