1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-Diaminocyclohexane
C0814-25ML C0814-5ML
TCIAC0814-25MLEA 113 EUR
TCIAC0814-25ML TCIAC0814-5ML
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C
Número MDL: MFCD00035862
Núm. CAS: 3114-70-3
EINECS: 221-483-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %