trans-1,4-Diaminociclohexano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1426-25G C1426-5G C1426-100G
TCIAC1426-25GEA 38 EUR
TCIAC1426-25G TCIAC1426-5G TCIAC1426-100G
trans-1,4-Diaminociclohexano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-1,4-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: 70 °C
Número MDL: MFCD00075174
Núm. CAS: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e487645772c0893245adb3267c04446333806f1b&vid=e487645772c0893245adb3267c04446333806f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency