Ciclohexanona-oxima 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 24.8 EUR
111201000. 111205000. 111200025.
Ciclohexanona-oxima 97%
Ciclohexanona-oxima
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 206 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 88…92 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001660
Núm. CAS: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
UN: 1325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %