Ciclohexanona-oxima ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A19820.22
A19820.36
A19820.22EA
29.9
EUR
A19820.22
A19820.36
Ciclohexanona-oxima ≥97%
Ciclohexanona-oxima
Purity: 97%
CAS No.: 100-64-1
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 87-91°
Boiling Point: 206-210°
Beilstein Reference: 1616769
MDL No.: MFCD00001660
Formula:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol Pto. Ebullición: 206…210 °C Pto. de fusión: 87…91 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001660 Núm. CAS: 100-64-1 EINECS: 202-874-0 |