Ciclopropilmetilcetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cyclopropylethanone
111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 36.5 EUR
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Ciclopropilmetilcetona 98%
Ciclopropilmetilcetona
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0,898 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001297
Núm. CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %