Ciclopropilmetilcetona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cyclopropylethanone
A13540.14 A13540.22 A13540.36
A13540.14EA 35.8 EUR
A13540.14 A13540.22 A13540.36
Ciclopropilmetilcetona ≥99%
Ciclopropilmetilcetona
Purity: 99% CAS No.: 765-43-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -70° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633817 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001297
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 113…114 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,898
Pto. de inflamación: 16 °C (61 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001297
Núm. CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3,II