Ciclohex-1-enilmetilcetona 97%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone

102500050 102500250
ACRO102500050EA 43 EUR
ACRO102500050 ACRO102500250
Ciclohex-1-enilmetilcetona 97%
Ciclohex-1-enilmetilcetona
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Número MDL: MFCD00001547
Núm. CAS: 932-66-1
EINECS: 213-256-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR