Isoforona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona, 3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona
122640010 122645000 122640025
ACRO122640010EA 46.3 EUR
ACRO122640010 ACRO122645000 ACRO122640025
Isoforona 97%
Isoforona
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 213…214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001584
Núm. CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Índice Merck: 13,05215
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure