Isoforona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona, 3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona
A14844.0F
A14844.AK
A14844.AP
A14844.0FEA
115
EUR
A14844.0F
A14844.AK
A14844.AP
Isoforona ≥97%
Isoforona
Purity: 97%
CAS No.: 78-59-1
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: -8°
Boiling Point: 99°/18mm
Beilstein Reference: 1280721
Merck Reference: 14,5196
MDL No.: MFCD00001584
Formula:
C₉H₁₄O MW: 138,21 g/mol Pto. Ebullición: 99 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 0,922 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001584 Núm. CAS: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Índice Merck: 14,5196 |