Isoforona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona, 3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04807.0100 8.04807.1000 8.04807.2500 8.04807.9026
8.04807.0100EA 28.2 EUR
8.04807.0100 8.04807.1000 8.04807.2500 8.04807.9026
Isoforona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isoforona
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001584
Núm. CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Índice Merck: 13,05215
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 14.5 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Boiling Point 210 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.33 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4759 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 3.8 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Ignition Point 460 °C
Synonyms 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Hill Formula C9H14O