2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
175820010 175820050 175820250
ACRO175820010EA 72.5 EUR
ACRO175820010 ACRO175820050 ACRO175820250
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona 98%
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona
Formula: C₁₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 407 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…121 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001311
Núm. CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Índice Merck: 12,03366
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light orange-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
HPLC ≥97.5 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Total nitrogen 9.3 to 10.7 %
Amino nitrogen 1.8 to 3.2 %