2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21954.03
B21954.06
B21954.14
B21954.03EA
61.4
EUR
B21954.03
B21954.06
B21954.14
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 886-38-4
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 608049
Merck Reference: 14,3308
MDL No.: MFCD00001311
Formula:
C₁₅H₁₀O Pto. Ebullición: 407 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 119…121 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001311 Núm. CAS: 886-38-4 EINECS: 212-948-4 Índice Merck: 14,3308 |