2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 69 EUR
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Difenilcicloprop-2-en-1-ona
Formula: C₁₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 407 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…113 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001311
Núm. CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Índice Merck: 12,03366
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O