Homopiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perhidro-1,4-diazepina
A15751.14
A15751.22
A15751.14EA
61.1
EUR
A15751.14
A15751.22
Homopiperazina ≥98%
Homopiperazina
Purity: 98%
CAS No.: 505-66-8
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 64°(147°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 102711
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00006933
Formula:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol Pto. Ebullición: 168…170 °C Pto. de fusión: 38…44 °C Densidad: 0,95 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006933 Núm. CAS: 505-66-8 EINECS: 208-016-1 ADR: 8,III |