1-(2-Hidroxietil)piperazina 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Piperazin-1-iletanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 46.1 EUR
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hidroxietil)piperazina 98.5%
1-(2-Hidroxietil)piperazina
Formula: C₆H₁₄N₂O
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: ∼246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38.5 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 135
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005970
Núm. CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %