1-(2-Hidroxietil)piperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Piperazin-1-iletanol
A17215.09
A17215.22
A17215.36
A17215.09EA
31.3
EUR
A17215.09
A17215.22
A17215.36
1-(2-Hidroxietil)piperazina ≥98%
1-(2-Hidroxietil)piperazina
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Formula:
C₆H₁₄N₂O MW: 130.19 g/mol Pto. Ebullición: 242…246 °C Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 1.060 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005970 Núm. CAS: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |