1-(3-Hidroxipropil)piperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Piperazin-1-ilpropanol
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 74.4 EUR
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hidroxipropil)piperazina ≥98%
1-(3-Hidroxipropil)piperazina
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Formula: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023132
Núm. CAS: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0