PIPES 98.5+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(etanosulfonico)
172610250 172611000 172610025 172615000
ACRO172610250EA 45.6 EUR
ACRO172610250 ACRO172611000 ACRO172610025 ACRO172615000
PIPES 98.5+% para bioquímica
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Pto. Ebullición: 499 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Índice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration with NaOH ≥98.50 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm