PIPES ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ácido 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(etanosulfonico)
A16090.14 A16090.22 A16090.36
A16090.14EA 39.4 EUR
A16090.14 A16090.22 A16090.36
PIPES ≥98%
PIPES
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Pto. Ebullición: 499 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Índice Merck: 14,7479
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM