PIPES ≥99.0%, Bioreactivo ultra puro para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Ácido 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(etanosulfonico)
4265-01EA 137.99 EUR
4265-01 4265-04
PIPES ≥99.0%, Bioreactivo ultra puro para biología molecular, J.T.Baker®
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302.37 g/mol
Pto. Ebullición: 499
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Índice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₈H₁₈N₂O₆S₂) ≥99.0 %
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.30 %
Product Information (not specifications): pKa at 20°C = 6.80