PIPES sal sódica
Proveedor: MP Biomedicals
0215245610 0215245680
ICNA0215245610EA 41.1 EUR
ICNA0215245610 ICNA0215245680
PIPES sal sódica
PIPES-Na1,5
PIPES free acid is not very water soluble (approximately 1 g/L at 100 °C) but will solubilise in 0,5 M NaOH.
Effective buffering range : 6,1 - 7,5; ΔpK/ΔT: 0,0085(Lit.)
Formula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066393
Núm. CAS: 100037-69-2