1-(4-Nitrofenil)piperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 31.5 EUR
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrofenil)piperazina 98%
1-(4-Nitrofenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005961
Núm. CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %