1-(4-Nitrofenil)piperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L18700.14 L18700.06 L18700.22
L18700.14EA 102 EUR
L18700.14 L18700.06 L18700.22
1-(4-Nitrofenil)piperazina 98%
1-(4-Nitrofenil)piperazina
Purity: 98+% CAS No.: 6269-89-2 Molecular Formula: C10H13N3O2 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 129-133° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005961
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207.23 g/mol
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005961
Núm. CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III