1-(2-Hidroxifenil)piperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-(1-Piperazinil)fenol
B20252.09
B20252.18
B20252.09EA
44.7
EUR
B20252.09
B20252.18
1-(2-Hidroxifenil)piperazina ≥98%
1-(2-Hidroxifenil)piperazina
Purity: 98%
CAS No.: 1011-17-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 122-127°
Beilstein Reference: 10646
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00190246
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,23 g/mol Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 122…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190246 Núm. CAS: 1011-17-2 EINECS: 213-782-5 UN: 3263 ADR: 8,III |