1-(3-Hidroxifenil)piperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
m-(1-Piperazinil)fenol
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
31.5
EUR
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hidroxifenil)piperazina ≥97%
1-(3-Hidroxifenil)piperazina
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,23 g/mol Pto. de fusión: 205…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052896 Núm. CAS: 59817-32-2 UN: 3263 ADR: 8,III |