1-(4-Hidroxifenil)piperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-(1-Piperazinil)fenol
B20122.18
B20122.30
B20122.09
B20122.18EA
164
EUR
B20122.18
B20122.30
B20122.09
1-(4-Hidroxifenil)piperazina ≥98%
1-(4-Hidroxifenil)piperazina
Purity: 98%
CAS No.: 56621-48-8
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 218-224°
Beilstein Reference: 150964
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00066156
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,23 g/mol Pto. de fusión: 218…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066156 Núm. CAS: 56621-48-8 EINECS: 260-289-6 UN: 3263 ADR: 8,III |