Fenazona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
104971000 104975000
ACRO104971000EA 55.1 EUR
ACRO104971000 ACRO104975000
Fenazona 99%
Fenazona
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 319 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 109…113 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003146
Núm. CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Índice Merck: 12,00757
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +37° (20 °C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate