Fenazona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11089.22
A11089.36
A11089.22EA
39.7
EUR
A11089.22
A11089.36
Fenazona ≥98%
Fenazona
Purity: 98%
CAS No.: 60-80-0
Molecular Formula: C11H12N2O
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 157775
Merck Reference: 14,716
MDL No.: MFCD00003146
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Pto. Ebullición: 388 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 111…114 °C Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003146 Núm. CAS: 60-80-0 EINECS: 200-486-6 Índice Merck: 14,716 |