Fenazona, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1-Fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
A5882-25GEA 29.8 EUR
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
Fenazona, Supelco®
Fenazona
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.23 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Pto. de fusión: 152…154 °C
Densidad: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003146
Núm. CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Índice Merck: 12,00757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&vid=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&vid=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&vid=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&prid=web&clid=SAPDAM