4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Dimetilamino)fenazona
115740050 115741000 115740010 115740250
ACRO115740050EA 26 EUR
ACRO115740050 ACRO115741000 ACRO115740010 ACRO115740250
4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 97%
4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₃H₁₇N₃O
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003142
Núm. CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,00495
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)