4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Dimetilamino)fenazona
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
B21436.0BEA
806
EUR
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98%
4-(Dimetilamino)-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 58-15-1
Molecular Formula: C13H17N3O
Formula Weight: 231.30
Odour: Odourless
Melting Point: 105-109°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003142
Formula:
C₁₃H₁₇N₃O Pto. de fusión: 105…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003142 Núm. CAS: 58-15-1 EINECS: 200-365-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,474 |