4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina
103150250 103151000 103155000 103150025
ACRO103150250EA 41.8 EUR
ACRO103150250 ACRO103151000 ACRO103155000 ACRO103150025
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 98%
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24 g/mol
Pto. de fusión: 105.5…110 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 13,00596
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Loss on drying ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)