4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina
A13846.0E A13846.22 A13846.36
A13846.0EEA 1210 EUR
A13846.0E A13846.22 A13846.36
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 97%
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Purity: 97% CAS No.: 83-07-8 Molecular Formula: C11H13N3O Formula Weight: 203.25 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to pale brown Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 181635 Merck Reference: 14,591 MDL No.: MFCD00003145
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 14,591