4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 85.2 EUR
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona para análisis, Supelco®
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 13,00596
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)