4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
21161.122EA
53.5
EUR
21161.122
21161.188
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% para análisis
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003145 Núm. CAS: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Índice Merck: 13,00596 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98.0 % |
Suitable as phenol reagent | Passes test |
Melting point | 106 - 109 °C |
Pérdida por secado (90°C) | Max. 0.5 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |