4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina
M-Clarity™ quality level = MQ100
06800-100G 06800-25G 06800-500G
06800-100GEA 108 EUR
06800-100G 06800-25G 06800-500G
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona, Supelco®
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 13,00596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c5022e409d63d25a340f738ca5312ba147a663&vid=8036f341d4d523a49a91d72204c5290fc2863de2&prid=web&clid=SAPDAM