Fenotiazina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 10H-Phenothiazine
130210010 130215000 130210050
ACRO130210010EA 115 EUR
ACRO130210010 ACRO130215000 ACRO130210050
Fenotiazina 99%
Fenotiazina
Formula: C₁₂H₉NS
Pto. Ebullición: 371 °C
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005015
Núm. CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07404
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Beads or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥184 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test