Fenotiazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 10H-Phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20975.0100 8.20975.1000 8.20975.9050
8.20975.0100EA 40.8 EUR
8.20975.0100 8.20975.1000 8.20975.9050
Fenotiazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenotiazina
Formula: C₁₂H₉NS
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005015
Núm. CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07404
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 182 - 185 °C
Molar Mass 199.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 381 °C (1011 hPa)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (30 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
Ignition Point 470 °C
Hill Formula C12H9NS