10-Metilfenotiazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 70.1 EUR
B21648.06 B21648.14
10-Metilfenotiazina ≥98%
10-Metilfenotiazina
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Formula: C₁₃H₁₁NS
MW: 213,3 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041836
Núm. CAS: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8