Xanten-9-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9H-Xanten-9-ona
A14812.14
A14812.22
A14812.14EA
51.6
EUR
A14812.14
A14812.22
Xanten-9-ona ≥99%
Xanten-9-ona
Purity: 99%
CAS No.: 90-47-1
Molecular Formula: C13H8O2
Formula Weight: 196.21
Melting Point: 174-178°
Boiling Point: 350-351°
Merck Reference: 14,10062
MDL No.: MFCD00005060
Formula:
C₁₃H₈O₂ MW: 196,21 g/mol Pto. Ebullición: 350…351 °C Pto. de fusión: 174…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005060 Núm. CAS: 90-47-1 EINECS: 201-997-7 Índice Merck: 14,10062 |