Ácido meta-fosfórico 33,5-36,5% estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con metafosfato de sodio
33267.09
33267.22
33267.36
33267.09EA
38.6
EUR
33267.09
33267.22
33267.36
Ácido meta-fosfórico 33,5-36,5% estabilizado ACS
Ácido meta-fosfórico
CAS No.: 37267-86-0
Molecular Formula: HPO3
Formula Weight: 79.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.2
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7345
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formula:
(HPO₃)n Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 21 °C Densidad: 2,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011351 Núm. CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7345 |