Ácido meta-fosfórico 39 - 43% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido metafosfórico
Estabilización: estabilizado con metafosfato de sodio
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 46.7 EUR
B20932.22 B20932.36
Ácido meta-fosfórico 39 - 43% estabilizado
Ácido meta-fosfórico
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formula: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Pto. Ebullición: 260
Pto. de fusión: 21
Densidad: 2.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011351
Núm. CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,7345