Ácido meta-fosfórico ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido metafosfórico
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 2470 EUR
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
Ácido meta-fosfórico ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Ácido meta-fosfórico
Formula: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Pto. Ebullición: 600 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 2.0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011351
Núm. CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %