Ácido meta-fosfórico, en trozos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
20632.236EA
110
EUR
20632.236
20632.293
Ácido meta-fosfórico, en trozos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido meta-fosfórico
Constituido por una mezcla de ácido metafosfórico y de metafosfato de sodio (NaPO₃ : 56 a 60 %)
Formula:
(HPO₃)n Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 21 °C Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011351 Núm. CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) | Passes test |
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 5 ppm |