Volframato de dihidrógeno 99+%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: Dihydrogen wolframate, Tungstic acid

207611000 207615000
ACRO207611000EA 79.6 EUR
ACRO207611000 ACRO207615000
Volframato de dihidrógeno 99+%
Volframato de dihidrógeno
Formula: H₂O₄W
MW: 249,85 g/mol
Densidad: 5,5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011336
Núm. CAS: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR