Volframato de dihidrógeno
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
82118.22
82118.14
82118.36
82118.22EA
84.7
EUR
82118.22
82118.14
82118.36
Volframato de dihidrógeno
Volframato de dihidrógeno
CAS No.: 7783-03-1
Molecular Formula: H2WO4
Formula Weight: 249.86
Physical Form: Powder
Density: 5.5
Refractive Index: 2.24
Melting Point: 100° dec.
Boiling Point: 1473°
Merck Reference: 14,9818
MDL No.: MFCD00011336
Formula:
H₂O₄W MW: 249,85 g/mol Pto. Ebullición: 1473 °C Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 5,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011336 Núm. CAS: 7783-03-1 EINECS: 231-975-2 Índice Merck: 14,9818 |