Hidrogenodifluoruro de potasio 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluoruro de potasio
219230025 219230250 219235000
ACRO219230025EA 172 EUR
ACRO219230025 ACRO219230250 ACRO219235000
Hidrogenodifluoruro de potasio 99+%, extra puro
Hidrogenodifluoruro de potasio
Formula: HF₂K
Pto. de fusión: 239 °C
Densidad: 2,37 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011403
Núm. CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07771
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm